2-Aminoéthyldiéthylamine, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₁₆N₂ Point d'ébullition: 146 °C (1013 hPa) Point de fusion: –70 °C Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 36 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008176 Numéro CAS: 100-36-7 EINECS: 202-844-7 UN: 2685 ADR: 8 (3),II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -70 °C |
Molar Mass | 116.21 g/mol |
Boiling Point | 145 - 148 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 36 °C |
Explosion Limit | 0.7 - 8.4 %(V) |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 245 °C |