4-Iodo-2,5-xylénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 114971-53-8
Molecular Formula: C8H9IO
Formula Weight: 248.06
MDL No.: MFCD00219922
Formule:
C₈H₉IO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00219922 Numéro CAS: 114971-53-8 |