Adiponitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 111-69-3
Molecular Formula: NC(CH2)4CN
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 163°(325°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Odourless
Melting Point: 2°
Boiling Point: 295°
Beilstein Reference: 1740005
UN No.: 2205
MDL No.: MFCD00001975
Formule:
C₆H₈N₂ Point d'ébullition: 295 °C Point de fusion: 2 °C Densité: 0,951 Point éclair: 163 °C (325 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001975 Numéro CAS: 111-69-3 EINECS: 203-896-3 UN: 2205 ADR: 6.1,III |