Imprimer
Adiponitrile ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
43679.AE 43679.AP
43679.AEEA 38.4 EUR
43679.AE 43679.AP
Adiponitrile ≥99%
Adiponitrile
Packaged under Argon in resealable ChemSeal® bottles
Purity: 99+% CAS No.: 111-69-3 Molecular Formula: NC(CH2)4CN Formula Weight: 108.14 Flash Point: 163°(325°F) Physical Form: Liquid Density: 0.951 Refractive Index: 1.4380 Odour: Odourless Melting Point: 2° Boiling Point: 295° Beilstein Reference: 1740005 UN No.: 2205 MDL No.: MFCD00001975
Formule: C₆H₈N₂
Point d'ébullition: 295 °C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 0,951
Point éclair: 163 °C (325 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001975
Numéro CAS: 111-69-3
EINECS: 203-896-3
UN: 2205
ADR: 6.1,III