2,6-Diméthoxy-p-crésol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,5-Dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol, 1,3-Dimethoxy-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Dimethoxy-4-methylphenol
Purity: 97%
CAS No.: 6638-05-7
Molecular Formula: C9H12O3
Formula Weight: 168.19
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₂O₃ Poids moléculaire: 168.19 g/mol Point d'ébullition: 144…146 °C (12 mmHg) Point de fusion: 36…42 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017289 Numéro CAS: 6638-05-7 EINECS: 229-641-6 |