Imprimer
3,5-Dibromo-p-crésol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Dibromo-5-hydroxy-2-methylbenzene, 2,6-Dibromo-4-hydroxytoluene, 3,5-Dibromo-4-methylphenol
L00660.03 L00660.06
L00660.03EA 98.6 EUR
L00660.03 L00660.06
3,5-Dibromo-p-crésol ≥97%
3,5-Dibromo-p-crésol
Purity: 97% CAS No.: 13979-81-2 Molecular Formula: C7H6Br2O Formula Weight: 265.94 Melting Point: 106-110° Beilstein Reference: 2249692
Formule: C₇H₆Br₂O
Poids moléculaire: 265.93 g/mol
Point de fusion: 106…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013968
Numéro CAS: 13979-81-2
EINECS: 237-763-6