2,6-Bis(hydroxyméthyl)-p-crésol ≥90%, tech.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Methyl-2,6-bis(hydroxymethyl)phenol, 1,3-Bis(hydroxymethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Bis(hydroxymethyl)-4-methylphenol, 3,5-Bis(hydroxymethyl)-4-hydroxytoluene
Purity: 90%
CAS No.: 91-04-3
Molecular Formula: C9H12O3
Formula Weight: 168.19
Melting Point: 119-126°
Beilstein Reference: 1240237
Formule:
C₉H₁₂O₃ Poids moléculaire: 168.19 g/mol Point d'ébullition: 363 Point de fusion: 119…126 °C Densité: 1.382 g/cm³ (–173 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004619 Numéro CAS: 91-04-3 EINECS: 202-036-4 |