Imprimer
Alcool 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A14709.06 A14709.14 A14709.22
A14709.06EA 64.2 EUR
A14709.06 A14709.14 A14709.22
Alcool 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylique ≥97%
Alcool 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylique
Purity: 97% CAS No.: 88-26-6 Molecular Formula: C15H24O2 Formula Weight: 236.36 Melting Point: 138-141° Boiling Point: 214°/40mm MDL No.: MFCD00017254
Formule: C₁₅H₂₄O₂
Point d'ébullition: 214 °C (40 mmHg)
Point de fusion: 138…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017254
Numéro CAS: 88-26-6
EINECS: 201-815-6