Propanediol-1,2, high_purity
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
Formule:
CH₃CH(OH)CH₂OH Poids moléculaire: 76.1 g/mol Point d'ébullition: 187.6 Point de fusion: –59 °C Densité: 1.04 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 99 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064272 Numéro CAS: 57-55-6 EINECS: 200-338-0 Indice Merck: 13,07947 |
|
Résultats des tests de spécification
Arsenic | ≤0.0003% |
Chloride | ≤0.007 % |
Heavy metals | ≤0.0005% |
Purity | ≥99.5% |
Residue on ignition | ≤0.01% |
Sulphate | ≤0.006% |
Water (KF) | ≤0.2% |