Imprimer
(±)-1,2-Octanediol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L08031.09 L08031.18
L08031.09EA 43.8 EUR
L08031.09 L08031.18
(±)-1,2-Octanediol ≥97%
(±)-1,2-Octanediol
Purity: 97% CAS No.: 1117-86-8 Molecular Formula: C8H18O2 Formula Weight: 146.23 Flash Point: 138°(280°F) Melting Point: 28-34° Boiling Point: 131-133°/10mm Beilstein Reference: 1719619 MDL No.: MFCD00010738
Formule: C₈H₁₈O₂
Point d'ébullition: 131…133 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 28…34 °C
Point éclair: 138 °C (280 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010738
Numéro CAS: 1117-86-8
EINECS: 214-254-7