Imprimer
Alcool 3,4-diméthoxy-2-nitrobenzylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Alcool 6-nitrovératrylique
L00719.06 L00719.14
L00719.06EA 113 EUR
L00719.06 L00719.14
Alcool 3,4-diméthoxy-2-nitrobenzylique ≥98%
Alcool 3,4-diméthoxy-2-nitrobenzylique
Purity: 98% CAS No.: 1016-58-6 Molecular Formula: C9H11NO5 Formula Weight: 213.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 144-148° Beilstein Reference: 1880093 MDL No.: MFCD00014701
Formule: C₉H₁₁NO₅
Poids moléculaire: 213.19
Point de fusion: 144…148 °C
Numéro MDL: MFCD00014701
Numéro CAS: 1016-58-6
EINECS: 213-806-4