Imprimer
(S)-(-)-β-Citronellol, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-(-)-Citronellol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
27483-1ML-F 27483-5ML-F
27483-1ML-FEA 87.4 EUR
27483-1ML-F 27483-5ML-F
(S)-(-)-β-Citronellol, Supelco®
(S)-(-)-β-Citronellol
Formule: C₁₀H₂₀O
Densité: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00063214
Numéro CAS: 7540-51-4
EINECS: 231-415-7