(R)-(-)-Linalol 95% (somme des énantiomères)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₈O Point d'ébullition: 196…198 °C (760 mmHg) Densité: 0,862 g/cm³ Point éclair: 75 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00135469 Numéro CAS: 126-91-0 EINECS: 204-811-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Specific gravity | 0.859 to 0.864 |
Specific optical rotation | -15° to -21° (20°C, 589 nm) (neat) |