Imprimer
Chlorure de (4-fluorophényl)acétyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Fluorobenzeneacetyl chloride, 4-Fluorophenylacetyl Chloride
L19235.06 L19235.14
L19235.06EA 169 EUR
L19235.06 L19235.14
Chlorure de (4-fluorophényl)acétyle ≥97%
Chlorure de (4-fluorophényl)acétyle
Purity: 97% CAS No.: 459-04-1 Molecular Formula: C8H6ClFO Formula Weight: 172.59 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5120 Boiling Point: 60°/8mm Beilstein Reference: 972148 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00674181
Formule: (C₆H₄F)CH₂COCl
Poids moléculaire: 172.59 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C (8 mmHg)
Densité: 1.259
Point éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674181
Numéro CAS: 459-04-1
UN: 3265
ADR: 8 II