Imprimer
Chlorure de (4-fluorophényl)acétyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Fluorobenzeneacetyl chloride, 4-Fluorophenylacetyl Chloride
376120010 376120050 376120250
ACRO376120010EA 59 EUR
ACRO376120010 ACRO376120050 ACRO376120250
Chlorure de (4-fluorophényl)acétyle 98%
Chlorure de (4-fluorophényl)acétyle
Formule: (C₆H₄F)CH₂COCl
Poids moléculaire: 172.59 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C (8 mmHg)
Densité: 1.259 g/cm³
Point éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674181
Numéro CAS: 459-04-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %