Imprimer
Chlorure de (4-chlorophényl)acétyle 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(4-Chlorophenyl)acetyl chloride, 4-Chlorobenzeneacetyl chloride
123450050 123450250 123451000
ACRO123450050EA 40.2 EUR
ACRO123450050 ACRO123450250 ACRO123451000
Chlorure de (4-chlorophényl)acétyle 96%
Chlorure de (4-chlorophényl)acétyle
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
Poids moléculaire: 189.04 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (1 mmHg)
Densité: 1.292 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00037111
Numéro CAS: 25026-34-0
EINECS: 246-571-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %