Imprimer

2-Benzylaminoéthanol 96%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

105941000 105945000
ACRO105941000EA 44.3 EUR
ACRO105941000 ACRO105945000
2-Benzylaminoéthanol 96%
2-Benzylaminoéthanol
Formule: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 153…156 °C (12 mmHg)
Densité: 1,06 g/cm³
Point éclair: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002840
Numéro CAS: 104-63-2
EINECS: 203-221-2

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR