2-Benzylaminoéthanol 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 104-63-2
Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CH2OH
Formula Weight: 151.21
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.5430
Melting Point: -30°
Boiling Point: 240°
Beilstein Reference: 775164
MDL No.: MFCD00002840
Formule:
C₆H₅CH₂NHCH₂CH₂OH Point d'ébullition: 240 °C Point de fusion: –30 °C Densité: 1,063 Point éclair: 130 °C (266 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002840 Numéro CAS: 104-63-2 EINECS: 203-221-2 |