Imprimer
Tables anti-vibration VWR®
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
611-5596EA 1400 EUR
611-5596 611-5597
Tables anti-vibration VWR®
Mobilier Tables
La table anti-vibrations offre une surface stable et exempte de vibrations pour les équipements sensibles, tels que les microscopes, les balances ou d'autres instruments de précision. Elle contribue à minimiser les vibrations externes qui affectent les performances et la précision de l'équipement, garantissant ainsi la fiabilité des mesures et des observations.
  • La zone d'isolation granitique intégrée se situe au même niveau que la zone de travail environnante (standard), ce qui optimise l'espace disponible
  • Offre des conditions de travail appropriées pour les appareils sensibles
  • Grande surface de travail de 900×600 mm avec dalle de granit intégrée (500×350 mm), idéale pour les balances et les microscopes
  • Le plan de travail en stratifié phénolique très résistant et le cadre en acier revêtu de poudre sont durables et faciles à nettoyer
La table anti-vibration standard est constituée de deux cadres métalliques distincts : la structure extérieure qui isole la zone de travail et la structure intérieure qui maintient la dalle de granit. La dalle de granit est maintenue par quatre amortisseurs spéciaux à haute performance. La structure est en acier avec revêtement en poudre et est soutenue par des pieds anti-vibrations. Le plateau de la table est en stratifié phénolique à haute résistance.
La table anti-vibration Advanced est composée d'une grande dalle de granit massif reposant sur deux pieds en granit massif avec un cadre extérieur en acier métallique séparé. Le plateau de granit est maintenu par quatre supports en acier inoxydable solide à tête sphérique. Le structure extérieure est en acier avec revêtement en poudre. Le plateau de la table est en stratifié phénolique très résistant.
Informations de commande: Installation not included.