Imprimer
Balances de table à montage sur colonne Defender™ 6000
Fournisseur: OHAUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30575556 30575557 30575558 30575559 30575560 30612499 30612500 30612501 30612502 30612503 30612504
OHAU30575556EA 2850 EUR
OHAU30575556 OHAU30575557 OHAU30575558 OHAU30575559 OHAU30575560 OHAU30612499 OHAU30612500 OHAU30612501 OHAU30612502 OHAU30612503 OHAU30612504
Balances de table à montage sur colonne Defender™ 6000
Balances
La balance de table à lavage extrême Defender série 6000 est spécialement conçue pour les applications alimentaires, chimiques et pharmaceutiques, y compris la production et l'emballage.
  • LED blanche à 6 chiffres, 7 segments, chiffres de 20 mm de haut
  • Alimentation universelle 100 à 240 VCA/50/60 Hz, câblée
  • Indicateur i-DT61XWE
Defender 6000 gère les applications les plus exigeantes avec une plate-forme et un cadre en acier inoxydable 316 et une cellule de charge en acier inoxydable IP69K hermétiquement scellée.
Protection de capacité de surcharge de 150 %, voyant de contrôle de matrice de barres, modèles d'impression personnalisables, verrouillage des menus et des touches, paramètres d'environnement et d'impression automatique sélectionnables, indicateur de stabilité, indicateurs de surcharge/sous-charge, arrêt automatique, tare automatique, pieds en caoutchouc antidérapants réglables.
Plate-forme et cadre en acier inoxydable 316, cellule de charge en acier inoxydable hermétiquement scellée, IP68/IP69K Boîtier en acier inoxydable 316 indicateur et support de montage, panneau avant résistant aux couteaux.
Pesage, comptage avec optimisation APW, pesage en pourcentage, contrôle de poids, comptage de contrôle, remplissage, pesage dynamique/maintien de l'affichage.
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Attention:
Commander maintenant