Imprimer
Balance de table à montage frontal Defender™ 6000
Fournisseur: OHAUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30608667 30608728 30608729 30608730 30608731 30608732 30612505 30612506 30612507 30612508 30612509 30612510
OHAU30608667EA 2320 EUR
OHAU30608667 OHAU30608728 OHAU30608729 OHAU30608730 OHAU30608731 OHAU30608732 OHAU30612505 OHAU30612506 OHAU30612507 OHAU30612508 OHAU30612509 OHAU30612510
Balance de table à montage frontal Defender™ 6000
Balances
Le Defender 6000 résiste au nettoyage intensif dans les environnements de traitement et d'emballage avec une protection contre l'immersion IP68/le lavage IP69K, une construction en acier inoxydable 316 et une cellule de charge hermétiquement scellée.
  • Écran LCD 6 chiffres, 7 segments avec rétroéclairage blanc, chiffres de 45 mm de haut
  • 6 piles D (LR20) (incluses)
  • Indicateur i-DT61PW
Les balances polyvalentes comprennent un affichage rapide du poids et plusieurs modes logiciels pour répondre aux besoins des aliments, du traitement chimique et de l'emballage.
Protection contre les surcharges de 150 %, barre lumineuse de contrôle à 3 couleurs, verrouillage des menus et des touches, paramètres d'environnement et d'impression automatique sélectionnables, indicateur de stabilité, indicateurs de surcharge/sous-charge, indicateur de batterie faible, arrêt automatique, tare automatique, pieds en caoutchouc réglables.
Plate-forme et cadre en acier inoxydable 316, cellule de charge en acier inoxydable hermétiquement scellée, indicateur de boîtier en polycarbonate de qualité alimentaire IP68/IP69K et support de montage en acier inoxydable 316.
Pesage, comptage avec optimisation APW, pesage en pourcentage, contrôle de poids, comptage de contrôle, pesage dynamique/maintien de l'affichage.
Certifications: Certifié NSF.
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Attention:
Commander maintenant