Imprimer
Casque d’alpinisme Height Endurance
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PS73ORR PS73RBR PS73RER PS73WHR PS73YER
PRTWPS73ORREA 51.9 EUR
PRTWPS73ORR PRTWPS73RBR PRTWPS73RER PRTWPS73WHR PRTWPS73YER
Casque d’alpinisme Height Endurance
Casques Casques de sécurité
Le casque Height Endurance Mountaineer est l'ultime évolution de la gamme Height Endurance. Ce casque ventilé sans visière est conçu pour une variété d'utilisations, et est idéal pour le travail en hauteur, les opérations de sauvetage et les activités d'escalade.
  • Spécialement conçu pour le travail en hauteur
  • Mentonnière en Y à quatre points
  • Bandeau réglable en taille grâce à un système d'ajustement à rochet
  • Mousse intérieure en polystyrène expansé
  • Couleur « Hi-visibility » pour une meilleure visibilité en plein jour
  • Léger et robuste
  • Compatible avec le porte-visière de casque PS58
  • Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
La mousse intérieure EPS, le bandeau confortable et l'ajustement à rochet garantissent un port optimal. Les couleurs « Hi-visibility » garantissent la visibilité en plein jour. Une large gamme d'accessoires est disponible.
Durée de vie de sept ans à compter de la date de fabrication ( à condition que le produit ne soit pas endommagé).
Certifications: EN 397 (impact/pénétration/-30 °C). La mousse EPS intérieure est entièrement certifiée conforme à la norme EN 12492.