Imprimer
Clips pour joints coniques rodés standard, KECK™, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
286336109 286336203 286336306 286336409 286336503 286336606 286336709 286336803 286336906
271-7111EA 5.4 EUR
271-7111 271-7112 271-7113 271-7114 271-7115 271-7116 271-7107 271-7108 271-7117
Clips pour joints coniques rodés standard, KECK™, DURAN®
Pinces Pinces pour rodages normalisés
En POM. Ces clips en polyacétal résistants à la température (POM) sont simples et sûrs d'utilisation pour une installation rapide.
  • Bonnes propriétés de ressort
  • Code couleur par taille
  • Pas de risque de rayer le verre
  • Absence de corrosion ou de déformation