Imprimer
Systèmes de pompes à engrenages Masterflex® MasterSense®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MFLX77976-50-EUEA 8620 EUR
MFLX77976-50-EU MFLX77976-52-EU MFLX77976-51-EU
Systèmes de pompes à engrenages Masterflex® MasterSense®
Pompe Gear Pumps
Systèmes de pompes à engrenages polyvalentes pour la distribution précise de liquides - avec une interface intuitive à écran tactile.
  • Les entraînements puissants et peu encombrants acceptent toutes les têtes de pompe à engrenages Micropump A et B
  • La technologie d'écoulement à engrenages sans impulsions permet une répétabilité élevée sur une longue durée
  • Capacité de viscosité élevée (0,2 à 1500 centipoises)
  • Écran tactile capacitif TFT/RGB de 12,7 cm (5") pour une résolution nette et un grand angle de vue
  • La surveillance de la pression en un seul point permet d'afficher la pression en temps réel et de déclencher des alarmes pour garantir la fiabilité du processus
  • Modes de fonctionnement continu, de volume et de temps - contrôle de lot et intervalle/temps d'arrêt dans les modes Volume et Temps
  • Sauvegarde et rappel de 50 programmes pour simplifier la configuration et réduire les erreurs
  • Les mises à jour du micrologiciel en temps réel vous permettent de tirer pleinement parti des améliorations apportées aux caractéristiques et aux fonctionnalités de l'unité
  • Les options de connectivité intégrées comprennent EtherNet/IP™, PROFIBUS, les E/S analogiques et la commande en série
  • Accès utilisateur à trois niveaux - permettant de contrôler qui peut faire fonctionner la pompe et à quel niveau
  • Le boîtier du variateur est construit en acier inoxydable 316 - IP 66 et NEMA 4× pour le lavage à grande eau.
Les pompes à engrenages Masterflex® MasterSense® offrent une répétabilité élevée, une faible maintenance et une excellente compatibilité chimique dans les environnements à haute pression. Augmentez la fiabilité du processus en utilisant un contrôle de pression incorporé avec des alarmes et des arrêts intégrés à partir d'un capteur directement installé dans la voie d'écoulement du processus. Les pompes ont un débit allant jusqu'à 6,2 LPM et sont équipées de boîtiers en acier inoxydable 316 lavables pour une utilisation dans des applications et des environnements critiques.
Idéal pour les applications à faible pulsation nécessitant une grande répétabilité, telles que l'encapsulation de nanoparticules lipidiques (ARNm), le revêtement de comprimés par pulvérisation, la manipulation de fluides visqueux, les systèmes de circulation et de pulvérisation, l'extraction de solvants, la circulation d'encres, la recherche et le développement, ainsi que le traitement de pâtes et de papiers. Recommandé pour les fluides de traitement propres jusqu'à 1500 centipoises. L'utilisation d'un filtre à particules est fortement recommandée en cas de présence de particules.
Les entraînements de pompe sont dotés d'une variété d'options intégrées pour les communications à distance. Le contrôle EtherNet/IP™ est disponible via un port RJ45 ; PROFIBUS est disponible via un connecteur à 9 broches. Le contrôle série RS232 est disponible via un port USB-A (câble MFLA78006-90 nécessaire). Un connecteur à 31 broches permet des contrôles d'entrée et de sortie analogiques ou l'utilisation d'une pédale.
Certifications: UL, cUL, CE, ISO9001, RoHS, REACH.
Informations sur les accessoires: Des capteurs de pression en ligne sont disponibles (à commander séparément). Choisissez parmi une variété de tubes et de raccords Masterflex® pour compléter votre système de pompage complet ou contactez notre service d'assistance technique pour obtenir de l'aide sur la sélection des produits.
Informations de commande: Chaque modèle comprend un set de fiche/cordon spécifique au pays ; choisissez le numéro de catalogue avec le type de fiche du pays désiré. Tous les appareils sont équipés d'une prise IEC 320 et d'un câble d'alimentation standard américain détachable à trois broches. Voir la description de la fiche du pays .
Informations de livraison: Comprend un cordon d'alimentation de 1,8 m (6') avec prise IEC 320/CEE22. Ces modèles sont expédiés avec un lot de fiches et de cordons spécifiques à chaque pays ; veuillez commander le numéro de catalogue spécifique avec le type de fiche désiré.