Imprimer
Propidium iodure
Marques : TREVIGEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): PI, Diiodure de 3,8-diamino-5-[3-(diéthylméthylammonio)propyl]-6-phénylphénantridinium
4830-01-03 4830-250-03
TREV4830-01-03EA 0 EUR
TREV4830-01-03 TREV4830-250-03
Propidium iodure
Propidium iodure
Formule: C₂₇H₃₄I₂N₄
Poids moléculaire: 668.4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011921
Numéro CAS: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0