Imprimer
2-Mercapto-1-méthylimidazole, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M8506-100G M8506-25G
M8506-100GEA 175 EUR
M8506-100G M8506-25G
2-Mercapto-1-méthylimidazole, Supelco®
2-Mercapto-1-méthylimidazole
Formule: C₄H₆N₂S
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00179321
Numéro CAS: 60-56-0
EINECS: 200-482-4
Indice Merck: 13,06000
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=449d7259e1b5500c794023e17d74ff462cbcb6e9&vid=449d7259e1b5500c794023e17d74ff462cbcb6e9&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=023ce39513505d75bdbd880746da2b4653bd852b&vid=023ce39513505d75bdbd880746da2b4653bd852b&prid=web&clid=SAPDAM