Imprimer
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): MSTFA, N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
69479-25ML 69479-5ML 69479-10X1ML
69479-25MLEA 831 EUR
69479-25ML 69479-5ML 69479-10X1ML
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide, Supelco®
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide
Formule: C₆H₁₂F₃NOSi
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000411
Numéro CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d146999835387e9eb6175715ba5453f576eac&vid=4c5df68c2bb042a7be46f8d847bba9b247818475&prid=web&clid=SAPDAM