Imprimer
Propylène oxyde, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Epoxy-1,2-propane, (±)-Méthyloxiranne
MQ100
56671-1ML-F 56671-5ML-F
56671-1ML-FEA 45.2 EUR
56671-1ML-F 56671-5ML-F
Propylène oxyde, Supelco®
Propylène oxyde
Formule: C₃H₆O
Poids moléculaire: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 34.3
Point de fusion: –112 °C
Densité: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –37 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005126
Numéro CAS: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3 I
Indice Merck: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fca7f80bc766cab506eaa81e7b7bad8a164835f2&vid=0c747dd2dc68605e43cc2e6df8b05ee9407fa00a&prid=web&clid=SAPDAM