Imprimer
1-(Triméthylsilyl)imidazole, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(Triméthylsilyl)-1H-imidazole, N-(Triméthylsilyl)-1H-imidazole, TMSI, N-(Triméthylsilyl)imidazole
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
394874-10X1ML 394874-25ML 394874-5ML
394874-10X1MLEA 151 EUR
394874-10X1ML 394874-25ML 394874-5ML
1-(Triméthylsilyl)imidazole, Supelco®
1-(Triméthylsilyl)imidazole
Formule: C₆H₁₂N₂Si
Point d'ébullition: 209 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 61 °C
Numéro MDL: MFCD00005280
Numéro CAS: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b21350c4c0c7ad81fa62f67c6b5196ea1a77e34&vid=8070ee5278cbf346cffa2fa72e144a41f13f6c02&prid=web&clid=SAPDAM