N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide ≥98% pour la synthèse, pour dérivatisation GC, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (MSTFA) is a derivatizing reagent. It can be used as alternatives to diazomethane.
Formule:
C₆H₁₂F₃NOSi Point d'ébullition: 130…132 °C (lit.) Densité: 1,075 g/mL (25 °C) (lit.) |
Numéro MDL:
MFCD00000411 Numéro CAS: 24589-78-4 EINECS: 246-331-6 |
|
Résultats des tests de spécification
APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Faint Yellow |
APPEARANCE (FORM) | Liquid |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 98 % |
PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
Residue after Ignition | 20 ppm maximum |