2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
BSTFA
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa) Point de fusion: –41 °C Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 34 °C |
Numéro MDL:
MFCD00008269 Numéro CAS: 25561-30-2 EINECS: 247-103-9 UN: 2924 ADR: 3,II |