Imprimer
Charbon actif, en poudre, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
87126.230EA 87.4 EUR
87126.230
Charbon actif, en poudre, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Charbon actif
Formule: C
Point de fusion: 3550 °C
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Indice Merck: 13,01818
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Valeur décolorante 20 ml min.
Métaux lourds (en Pb) 20 ppm max.
Résidu après allumage (SO4) 7 % max.
Perte à la dessiccation (120 °C) 8 % max.
Solubilité dans du chlorure d’hydrogène dilué 10,0 % max.
Solubilité dans l'éthanol 0,2 % max.
Solubilité dans l'eau 2,0 % max.
Chlorures solubles 0,1 % max.
Sulfates solubles 100 ppm max.
Ca (calcium) 1 % max.
Fe (fer) 0,03 % max.
Zn (zinc) 10 ppm max.