Imprimer

Acide nitrique 53%

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

MC313903.1000 MC313903.9025
PRLSMC313903.1000EA 54.4 EUR
PRLSMC313903.1000 PRLSMC313903.9025
Acide nitrique 53%
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR