Imprimer

Sodium hydroxyde

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): Hydroxyde de sodium

PRLSMC313458.1000EA 41.9 EUR
PRLSMC313458.1000
Sodium hydroxyde
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323 °C
Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Indice Merck: 14,08627

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR