Imprimer

Acide nitrique 2 mol/l (2 N)

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

MC310568.5000 MC310568.9015 MC310568.5010
PRLSMC310568.5000EA 131 EUR
PRLSMC310568.5000 PRLSMC310568.9015 PRLSMC310568.5010
Acide nitrique 2 mol/l (2 N)
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Densité: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR