Imprimer
Acide nitrique 100 ml/l
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MC310519.9010 MC310519.180 MC310519.0500 MC310519.1000 MC310519.9020
PRLSMC310519.9010EA 187 EUR
PRLSMC310519.9010 PRLSMC310519.180 PRLSMC310519.0500 PRLSMC310519.1000 PRLSMC310519.9020
Acide nitrique 100 ml/l
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II