Imprimer
Sodium hydrogénocarbonate 3,5 g/l en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MC307212.1000 MC307212.2000 MC307212.9010 MC307212.5000
PRLSMC307212.1000EA 116 EUR
PRLSMC307212.1000 PRLSMC307212.2000 PRLSMC307212.9010 PRLSMC307212.5000
Sodium hydrogénocarbonate 3,5 g/l en solution aqueuse
Sodium hydrogénocarbonate
Formule: NaHCO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003528
Numéro CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM