Imprimer

Sodium carbonate 0.25 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

MC302272.1000 MC302272.5000
PRLSMC302272.1000EA 38.3 EUR
PRLSMC302272.1000 PRLSMC302272.5000
Sodium carbonate 0.25 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse
Sodium carbonate
Formule: Na₂CO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR