Imprimer

Ammonium fluorure

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): Fluorure d'ammonium

88072.040 88072.045
PRLS88072.040EA 0 EUR
PRLS88072.040 PRLS88072.045
Ammonium fluorure
Ammonium fluorure
Formule: NH₄F
Poids moléculaire: 37.04 g/mol
Point de fusion: 160
Densité: 1.0088…1.0096 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011423
Numéro CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,00524

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR