Acide nitrique 5%
Marques : PROLABO CMPTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
HNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011349 Numéro CAS: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...