Imprimer

Chlorure de naphtalène-1-sulfonyle

Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

MOLE10636390-5GEA 0 EUR
MOLE10636390-5G
Chlorure de naphtalène-1-sulfonyle
Chlorure de naphtalène-1-sulfonyle
Formule: C₁₀H₇ClO₂S
Poids moléculaire: 226,68 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67 °C
Numéro MDL: MFCD00003984
Numéro CAS: 85-46-1
EINECS: 201-609-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR