Imprimer
Periodate de tétrabutylammonium
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tétrabutylammonium periodateTétrabutylamine periodate
MOLE90030525-25GEA 378 EUR
MOLE90030525-25G
Periodate de tétrabutylammonium
Periodate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆INO₄
Poids moléculaire: 433,37 g/mol
Point de fusion: 175 °C
Numéro CAS: 65201-77-6
EINECS: 265-614-5
UN: 1479
ADR: 5.1,III