Imprimer
(Chlorométhyl)trichlorosilane, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trichloro(chlorométhyl)silane
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.42025.0005 8.42025.0025
8.42025.0005EA 63.6 EUR
8.42025.0005 8.42025.0025
(Chlorométhyl)trichlorosilane, Sigma-Aldrich®
(Chlorométhyl)trichlorosilane
Formule: ClH₂CSiCl₃
Point d'ébullition: 117 °C (1013 hPa)
Densité: 1,442 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000873
Numéro CAS: 1558-25-4
EINECS: 216-316-9
UN: 3389
ADR: 6.1 (8),I