Imprimer
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Alcool 4-hydroxyphénéthylique, Tyrosole
MQ200
8.41859.0005 8.41859.0025
8.41859.0005EA 221 EUR
8.41859.0005 8.41859.0025
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol zS, Sigma-Aldrich®
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol
Formule: C₈H₁₀O₂
Poids moléculaire: 138.17 g/mol
Point d'ébullition: 310
Point de fusion: 90…92 °C
Numéro MDL: MFCD00002902
Numéro CAS: 501-94-0
EINECS: 207-930-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 124 g/l (25 °C)
Melting Point 91 - 94 °C
Molar Mass 138.17 g/mol