Indole-3-éthanol
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₁NO Point d'ébullition: 358 °C (1013 hPa) Point de fusion: 55…57 °C |
Numéro MDL:
MFCD00005659 Numéro CAS: 526-55-6 EINECS: 208-393-2 Indice Merck: 12,09930 |