Imprimer
Isoprène stabilisé, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Méthyl-1,3-butadiène, 2-Méthylbuta-1,3-diène
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21258.0100 8.21258.1000 8.21258.9010 8.21258.9017
8.21258.0100EA 27.6 EUR
8.21258.0100 8.21258.1000 8.21258.9010 8.21258.9017
Isoprène stabilisé, Sigma-Aldrich®
Isoprène
Formule: C₅H₈
Point d'ébullition: 34 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –146 °C
Densité: 0,681 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –48 °C
Numéro MDL: MFCD00008600
Numéro CAS: 78-79-5
EINECS: 201-143-3
UN: 1218
ADR: 3,I
Indice Merck: 13,05220
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.7 g/l (20 °C)
Melting Point -146 °C
Molar Mass 68.12 g/mol
Boiling Point 34 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 605 hPa (20 °C)
Flash Point -54 °C
Refractive Index 1.4217 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1 - 9.7 %(V)
Density 0.68 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 220 °C