Phtalaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
o-Phtalaldéhyde, OPA
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₈H₆O₂ Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa) Point de fusion: 54…56 °C Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 132 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003335 Numéro CAS: 643-79-8 EINECS: 211-402-2 UN: 2923 ADR: 8 (6.1),II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 53 g/l (20 °C) |
Melting Point | 54 - 58 °C |
Molar Mass | 134.13 g/mol |
Bulk Density | 530 kg/m3 |
Boiling Point | 83 - 84 °C (1 hPa) |
Flash Point |
|
Density | 1.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (53 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 480 °C |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |