Imprimer
cis-9-Octadecène-1-ol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): cis-Octadec-9-ène-1-ol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20923.0100 8.20923.1000 8.20923.2500 8.20923.9050
8.20923.0100EA 29.9 EUR
8.20923.0100 8.20923.1000 8.20923.2500 8.20923.9050
cis-9-Octadecène-1-ol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
cis-9-Octadecène-1-ol
Formule: C₁₈H₃₆O
Point d'ébullition: 333 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13…19 °C
Densité: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002993
Numéro CAS: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Indice Merck: 12,06968
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 13 - 19 °C
Molar Mass 268.48 g/mol
Boiling Point 330 - 360 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1013 hPa (335 °C)
Flash Point 112 °C
Refractive Index 1.461 (20 °C, 589 nm)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)