Imprimer
5-(Hydroxyméthyl)-2-furaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20678.0001 8.20678.0005 8.20678.0200 8.20678.8100
8.20678.0001EA 64.9 EUR
8.20678.0001 8.20678.0005 8.20678.0200 8.20678.8100
5-(Hydroxyméthyl)-2-furaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
5-(Hydroxyméthyl)-2-furaldéhyde
Formule: C₆H₆O₃
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 27…30 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003234
Numéro CAS: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Indice Merck: 13,04857
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 27 - 30 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Boiling Point 154 - 155 °C (16 hPa)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.5627 (20 °C, 589 nm)
Synonyms 5-(Hydroxymethyl)furfurol
Hill Formula C6H6O3