N,N'-Diphényl-p-phénylènediamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
DPPD, N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, N,N'-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₁₈H₁₆N₂ Point d'ébullition: 469 °C (1013 hPa) Point de fusion: 146…149 °C Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00003015 Numéro CAS: 74-31-7 EINECS: 200-806-4 Indice Merck: 12,03388 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 135 °C |
Molar Mass | 260.33 g/mol |
Bulk Density | 560 kg/m3 |
Boiling Point | 220 - 225 °C (1.33 hPa) |
Density | 1.3 g/cm3 (20 °C) |